주요 문서
87253
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate
≥98.0% (gravimetric)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2)4P(PF6)
CAS Number:
Molecular Weight:
292.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (gravimetric)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[P+](CC)(CC)CC
기타 정보
Novel organic electrolyte with high conductivity in high energy density electric double-layer capacitors (EDLC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
T. Morimoto et al.
Proc. Electrochem. Soc., 93/23, 49-49 (1993)