주요 문서
87120
Sigma-Aldrich
Tetracyanoethylene
purum, ≥97.0% (N)
동의어(들):
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NC)2C=C(CN)2
CAS Number:
Molecular Weight:
128.09
Beilstein:
1679885
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥97.0% (N)
mp
197-199 °C (lit.)
197-200 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
InChI key
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used for postfunctional addition to polyphenylacetylene derivatives to change the oxygen permeability
Reactant for:
  • Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
  • Thermal addition reaction with alkynes
  • One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
  • Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
  • Biotransformation by Botrytis cinerea
기타 정보
Powerful dienophile for cycloaddition reactions, reviews
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 749-749 (1987)
A.J. Fatiadi
Synthesis, 249-249 (1986)