Key Documents
86191
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine Q 5-acid fluoride
for fluorescence, ≥97.0% (UV)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H25FN2O6S2
CAS Number:
Molecular Weight:
556.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
for fluorescence
분석
≥97.0% (UV)
적합성
in accordance for fluorescence
SMILES string
CN1CCCc2c3OC4=C5CCC[N+](C)=C5C=CC4=C(c3ccc12)c6ccc(cc6S([O-])(=O)=O)S(F)(=O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)