주요 문서
83071
Sigma-Aldrich
1-(4-Pyridyl)pyridinium chloride hydrochloride
technical, ≥85% (AT)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9ClN2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
229.11
Beilstein:
3786515
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥85% (AT)
mp
166-170 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].Cl[H].c1cc[n+](cc1)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H9N2.2ClH/c1-2-8-12(9-3-1)10-4-6-11-7-5-10;;/h1-9H;2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
QZOFFMRDIRXGKJ-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)