문서
82814
Sigma-Aldrich
Pyridinium 3-nitrobenzenesulfonate
purum, ≥98.0% (T)
동의어(들):
3-Nitrobenzenesulfonic acid pyridine salt, PNBS
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H5N · C6H5NO5S
CAS Number:
Molecular Weight:
282.27
Beilstein:
5685497
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
purum
분석
≥98.0% (T)
mp
119-122 °C (lit.)
SMILES string
c1ccncc1.OS(=O)(=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO5S.C5H5N/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;1-2-4-6-5-3-1/h1-4H,(H,10,11,12);1-5H
InChI key
WZZFZXZRKPNZOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Mild acid catalyst used for the formation of cyclic orthoester, used e.g. as protecting groups in nucleosides
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
M. Sekine et al.
Journal of the American Chemical Society, 105, 2044-2044 (1983)