문서
82803
Sigma-Aldrich
Pyridine hydrochloride polymer-bound
extent of labeling: ~6.5 mmol/g Cl loading
동의어(들):
Poly(4-vinylpyridine hydrochloride)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
라벨링 범위
~6.5 mmol/g Cl loading
기질
crosslinked with 2% DVB
입자 크기
100-200 mesh
기타 정보
Polymeric catalyst for the acetalization of carbonyl compounds, the esterification of carboxylic acids and the preparation of enamines
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
이 제품을 이미 가지고 계십니까?
문서 라이브러리 방문
J. Yoshida et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 54, 309-309 (1981)