주요 문서
81640
Sigma-Aldrich
5-Pregnen-3β-ol-20-one acetate
purum
동의어(들):
3β-Acetoxy-5-pregnen-20-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H34O3
CAS Number:
Molecular Weight:
358.51
Beilstein:
2062850
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
grade
purum
광학 활성
[α]20/D +19±2°, c = 1% in ethanol
mp
148-150 °C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@H]4C(C)=O)[C@@H]3CC=C2C1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)