Key Documents
81542
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-HMPA
extent of labeling: 0.7-1.0 mmol/g loading
동의어(들):
2-[4-(Hydroxymethyl)phenoxyacetamido]ethyl-polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
라벨링 범위
0.7-1.0 mmol/g loading
기질
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
500-560 μm
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)