Key Documents
81454
Supelco
1,4-Polyisoprene
for GPC, standard, 300,000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
for GPC
standard
CofA
exact values can be taken from the accompanying certificate of analysis
분자량
Mn ~287000
Mp ~293000
Mw ~293000
포함
~0.1% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Mw/Mn
~1.02
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)