grade
purum
분석
≥98.0% (T)
광학 활성
[α]20/D −48±2°, c = 3% in dioxane
mp
160-162 °C (lit.)
160-162 °C
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CC[C@H](N1C(=O)c2ccccc2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H11NO6/c15-10(16)6-5-9(13(19)20)14-11(17)7-3-1-2-4-8(7)12(14)18/h1-4,9H,5-6H2,(H,15,16)(H,19,20)/t9-/m0/s1
InChI key
FEFFSKLJNYRHQN-VIFPVBQESA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.