주요 문서
79354
Sigma-Aldrich
Phorbol 12-myristate 13-acetate 4-O-methyl ether
≥99.0% (TLC)
동의어(들):
MPMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C37H58O8
CAS Number:
Molecular Weight:
630.85
Beilstein:
6554604
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥99.0% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(OC)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C37H58O8/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(40)44-33-25(3)36(42)28(31-34(5,6)37(31,33)45-26(4)39)21-27(23-38)22-35(43-7)29(36)20-24(2)32(35)41/h20-21,25,28-29,31,33,38,42H,8-19,22-23H2,1-7H3/t25-,28+,29-,31-,33-,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
VCWNAJUHTLWQQT-XCHBPHIQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)