주요 문서
79270
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
purum, ≥98.0% (GC)
동의어(들):
α-(Trimethylsiloxy)styrene, Acetophenone enol trimethylsilyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C(=CH2)OSi(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
192.33
Beilstein:
1306914
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
vapor density
>1 (vs air)
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
n20/D 1.503
bp
88-89 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)OC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H16OSi/c1-10(12-13(2,3)4)11-8-6-5-7-9-11/h5-9H,1H2,2-4H3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Versatile intermediate[1][2][3][4]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
168.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S.H. Mashraqui et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49, 2513-2513 (1984)
J.K. Rasmussen
Synthesis, 91-91 (1977)
I. Fleming
Chimia, 34, 265-265 (1980)
E.W. Colvin
Chemical Society Reviews, 7, 15-15 (1978)