주요 문서
78135
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Phenylaminocarbonyloxy)propionic acid
puriss., ≥99.0% (T)
동의어(들):
(S)-(−)-2-(Phenylcarbamoyloxy)propionic acid, (S)-(−)-Carbamalactic acid, (S)-PACOPA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
209.20
Beilstein:
5029940
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
grade
puriss.
분석
≥99.0% (T)
광학 활성
[α]20/D −13±1°, c = 1% in ethanol
mp
145-150 °C (dec.)
SMILES string
C[C@H](OC(=O)Nc1ccccc1)C(O)=O
기타 정보
Chiral acid used for the resolution of bases
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
E. Brown et al.
Tetrahedron Letters, 26, 4451-4451 (1985)