주요 문서
77100
Sigma-Aldrich
Diethyl pentylmalonate
purum, ≥98.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(COOC2H5)2
CAS Number:
Molecular Weight:
230.30
Beilstein:
609224
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
purum
분석
≥98.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.426
bp
254-255 °C
SMILES string
CCCCCC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)