주요 문서
76660
Sigma-Aldrich
Pentaethylenehexamine-octakis(methylphosphonic acid) hexadecasodium salt solution
technical, ~40% in H2O (T)
동의어(들):
Sodium pentaethylenehexamine-octakis(methylphosphonate) hexadecabasic solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H36N6Na16O24P8
CAS Number:
Molecular Weight:
1336.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
technical
농도
~40% in H2O (T)
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)CN(CCN(CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CCN(CCN(CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O)CP([O-])([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)