주요 문서
75230
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl heptanoate
for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
동의어(들):
4-Methylumbelliferyl enanthate, Heptanoic acid 4-methylumbelliferyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20O4
CAS Number:
Molecular Weight:
288.34
Beilstein:
1256801
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
for fluorescence
분석
≥98.0% (TLC)
mp
41-42 °C (lit.)
solubility
DMF: soluble
alcohols: soluble
형광
λex 365 nm; λem 445 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (lipase)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(=O)Oc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C17H20O4/c1-3-4-5-6-7-16(18)20-13-8-9-14-12(2)10-17(19)21-15(14)11-13/h8-11H,3-7H2,1-2H3
InChI key
FFNBFZWIBOIPIV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
suitable as fluorogenic substrate for lipases
기타 정보
Fluorogenic substrate for lipase
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Fluorometric substrate for sulfatase and lipase.
G G Guilbault et al.
Analytical chemistry, 41(14), 2006-2009 (1969-12-01)