주요 문서
74734
Supelco
Sodium 1-octadecanesulfonate
suitable for ion pair chromatography, ≥99.0% (T)
동의어(들):
1-Octadecanesulfonic acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)17SO3Na
CAS Number:
Molecular Weight:
356.54
Beilstein:
3921201
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12000000
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (T)
기술
ion pair chromatography: suitable
mp
163-165 °C (lit.)
λ
1 % in acetonitrile: water (1:9) (hot)
UV 흡수
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.05
λ: 230 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 500 nm Amax: 0.01
적합성
corresponds to standard for filter test
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCS([O-])(=O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)