주요 문서
73307
Supelco
2-Nitrophenyl phenyl ether
Selectophore, ≥99.0%
동의어(들):
2-Nitrodiphenyl ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
215.20
Beilstein:
2051914
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
제품 라인
Selectophore
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
≥99.0%
refractive index
n20/D 1.600
bp
106-108 °C/0.01 mmHg (lit.)
density
1.241 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9NO3/c14-13(15)11-8-4-5-9-12(11)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
InChI key
VNHGETRQQSYUGZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
기타 정보
Plasticizer in polymer membrane neutral carrier-based ion-selective electrodes
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T. Katsu et al.
Analytica Chimica Acta, 217, 193-193 (1989)
Lithium-selective polymeric membrane electrodes based on dodecylmethyl-14-crown-4.
S Kitazawa et al.
The Analyst, 110(3), 295-299 (1985-03-01)
Guanidinium ion-selective electrodes based on dibenzo-27-crown-9 and tetraphenylborate.
F N Assubaie et al.
The Analyst, 113(1), 61-64 (1988-01-01)