제품 라인
Selectophore™
양식
liquid
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCOC(=O)CC[C@@H]1C2=CC3=NC([C@@H](CCC(=O)OCCC)C3(C)C)=C(C)C4=NC([C@H](CC(=O)OCCC)[C@@]4(C)CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)N=C([C@@H](CCC(=O)OCCC)[C@]5(C)CC(=O)OCCC)C(C)=C(N2[Co](C#N)C#N)[C@@]1(C)CC(=O)OCCC
InChI
1S/C66H101N4O14.2CN.Co/c1-16-31-78-50(71)26-23-44-48-39-49-62(10,11)45(24-27-51(72)79-32-17-2)57(68-49)42(8)59-63(12,30-29-53(74)81-34-19-4)47(38-54(75)82-35-20-5)61(69-59)66(15)65(14,41-56(77)84-37-22-7)46(25-28-52(73)80-33-18-3)58(70-66)43(9)60(67-48)64(44,13)40-55(76)83-36-21-6;2*1-2;/h39,44-47,61H,16-38,40-41H2,1-15H3;;;/q-1;;;+1/t44-,45-,46-,47+,61?,63-,64+,65+,66+;;;/m1.../s1
InChI key
ISWKZOZLNIEXOZ-GRQAXCPQSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.