주요 문서
71895
Sigma-Aldrich
4-Hydrazino-7-nitro-benzofurazan hydrazine adduct
for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
동의어(들):
7-Nitro-4-benzofurazanyl-hydrazine hydrazine adduct, NBD-H
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H5N5O3 · NH2NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
for fluorescence
분석
≥97.0% (HPLC)
형광
λex 445 nm; λem 525 nm in chloroform (after derivatization with formaldehyde)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NN.NNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12
InChI
1S/C6H5N5O3.H4N2/c7-8-3-1-2-4(11(12)13)6-5(3)9-14-10-6;1-2/h1-2,8H,7H2;1-2H2
InChI key
BLIOAKMSUDUCKB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Fluorogenic derivatizing reagent for aldehydes ketones
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Uzu et al.
Analyst, 115, 1477-1477 (1990)