문서
71336
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butyl carbonate
technical
동의어(들):
tert-Butyl carbonate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)3COCOONa
CAS Number:
Molecular Weight:
140.11
Beilstein:
6715256
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
technical
SMILES string
[Na+].CC(C)(C)OC([O-])=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)