주요 문서
70700
Sigma-Aldrich
(±)-1-(2-Naphthyl)ethanol
puriss., ≥99.0% (HPLC)
동의어(들):
(±)-α-Methyl-2-naphthalenemethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H12O
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
Beilstein:
1907449
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
분석
≥99.0% (HPLC)
mp
71-73 °C
SMILES string
CC(O)c1ccc2ccccc2c1
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)