문서
70028
Supelco
AQUANAL-professional SPECTRO 1000
10 cylindric tubes diameter 16 mm for Spectro 1000 (70012)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113319
응용 분야
environmental
general analytical
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
AQUANAL is a trademark of Sigma-Aldrich International GmbH
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact 고객 지원 부서