문서
69945
Sigma-Aldrich
3-Morpholino-1,2-propanediol
technical, ~90% (GC)
동의어(들):
3-(4-Morpholinyl)-1,2-propanediol, 3-Morpholin-4-ylpropane-1,2-diol, N -(2,3-Dihydroxypropyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
161.20
Beilstein:
107210
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
~90% (GC)
refractive index
n20/D 1.493
bp
191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
density
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCC(O)CN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO3/c9-6-7(10)5-8-1-3-11-4-2-8/h7,9-10H,1-6H2
InChI key
VZBNUEHCOOXOHR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)