주요 문서
69894
Sigma-Aldrich
MES potassium salt
≥99.0% (T)
동의어(들):
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid potassium salt, 4-Morpholineethanesulfonic acid potassium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12KNO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
233.33
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
분석
≥99.0% (T)
불순물
≤1% water
유용한 pH 범위
5.5-6.7
pKa 
6.1
solubility
H2O: 0.35 g/mL, clear, colorless
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.K/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
IMFIKFZWLAWMQE-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)