Grade
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
양식
liquid
품질
LiChropur™
저장 온도
2-8°C
성분
set contains:
05576 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in ethanol]
15718 boron trifluoride [~14% (~2 M) in 1-propanol]
15716 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in methanol]
83253 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in butanol]
10 mL each
05576 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in ethanol]
15718 boron trifluoride [~14% (~2 M) in 1-propanol]
15716 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in methanol]
83253 boron trifluoride [~10% (~1.3 M) in butanol]
10 mL each
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Kidney, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.