주요 문서
69483
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium bromide
technical, ≥95% (AT)
동의어(들):
Trioctylmethylammonium bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Br)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
448.61
Beilstein:
6881659
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
technical
분석
≥95% (AT)
mp
37-40 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.BrH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
QLPMKRZYJPNIRP-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)