Key Documents
68620
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,α-Dimethylbenzylamine
purum, ≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
동의어(들):
(R)-(+)-N-Methyl-1-phenylethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(CH3)NHCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
135.21
Beilstein:
4350160
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥96.0% (sum of enantiomers, GC)
광학 활성
[α]20/D +74±4°, c = 2% in chloroform
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
n20/D 1.511
bp
74-76 °C/11 mmHg (lit.)
density
0.924 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN[C@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8,10H,1-2H3/t8-/m1/s1
InChI key
RCSSHZGQHHEHPZ-MRVPVSSYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Chiral secondary amine used as auxiliary, e.g. detn. of absolute configuration of carboxylic acids; Asymmetric addition of cuprates to enones; Preparation of chiral thiophosphonate
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
141.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
61 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M.S. McQueney et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 7121-7121 (1991)
O. Cervinka et al.
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 51, 404-404 (1986)
B.E. Rossiter et al.
Tetrahedron Letters, 31, 965-965 (1990)