주요 문서
68258
Sigma-Aldrich
Calcium 4-methyl-2-oxovalerate dihydrate
purum, ≥99.0% (T)
동의어(들):
4-Methyl-2-oxopentanoic acid calcium salt, 4-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt dihydrate, Ketoleucine calcium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CHCH2COCOO]2Ca · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
334.38
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥99.0% (T)
SMILES string
O.O.CC(C)CC(=O)C(=O)O[Ca]OC(=O)C(=O)CC(C)C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)