주요 문서
68180
Sigma-Aldrich
3-Methyloctane
purum, ≥95.0% (GC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4CH(CH3)CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
128.26
Beilstein:
1718790
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
purum
분석
≥95.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.407
bp
141-144 °C
SMILES string
CCCCCC(C)CC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)