68113
2-{1-[(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-4-[2-(3-methoxyphenyl)-2-oxoethylthio]piperidin-3-ylidene}acetic acid hydrochloride
analytical standard
동의어(들):
Prasugrel metabolite M3
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H28FNO5S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
534.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥97.0% (sum of diastereomers, HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
pharmaceutical
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1CC1)C(N2CCC(SCC(C3=CC(OC)=CC=C3)=O)/C(C2)=C\C(O)=O)C4=CC=CC=C4F.Cl
InChI
1S/C27H28FNO5S.ClH/c1-34-20-6-4-5-18(13-20)23(30)16-35-24-11-12-29(15-19(24)14-25(31)32)26(27(33)17-9-10-17)21-7-2-3-8-22(21)28;/h2-8,13-14,17,24,26H,9-12,15-16H2,1H3,(H,31,32);1H/b19-14-;
InChI key
IXPJVHUXCREIQM-YEBWQKSTSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.