문서
68087
Supelco
Benfluralin
reference material
동의어(들):
N-Butyl-2,6-dinitro-N-ethyl-4-trifluoromethylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16F3N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
335.28
Beilstein:
2821329
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
reference material
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCN(CC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-6-17(4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
SMDHCQAYESWHAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)