문서
67712
Sigma-Aldrich
O-Methylisourea hemisulfate salt
≥99.0% (T)
동의어(들):
OMI®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC(OCH3)=NH · 1/2H2SO4
CAS Number:
Molecular Weight:
123.12
Beilstein:
3723107
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
≥99.0% (T)
mp
163-167 °C (lit.)
164-167 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
SMILES string
COC(N)=N.COC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2C2H6N2O.H2O4S/c2*1-5-2(3)4;1-5(2,3)4/h2*1H3,(H3,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
QSCPQKVWSNUJLJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)