추천 제품
Grade
reference material
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
SMILES string
CC(C(O)=O)N(C(COC)=O)C1=C(C)C=CC=C1C
InChI
1S/C14H19NO4/c1-9-6-5-7-10(2)13(9)15(11(3)14(17)18)12(16)8-19-4/h5-7,11H,8H2,1-4H3,(H,17,18)
InChI key
ZRIKZVLHMGYCIR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.