주요 문서
62551
Sigma-Aldrich
Lithium D-lactate
puriss., ≥99.0% (NT)
동의어(들):
(R)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, D-Lactic acid lithium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CO2Li
CAS Number:
Molecular Weight:
96.01
Beilstein:
4823618
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
grade
puriss.
Quality Level
분석
≥99.0% (NT)
광학 활성
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 1% in H2O
SMILES string
[Li+].C[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m1./s1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-HSHFZTNMSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Stereoselective α-alkylation via dioxolanones
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
D. Seebach et al.
Tetrahedron, 40, 1313-1313 (1984)