주요 문서
61384
Supelco
trans-p-Methoxycinnamaldehyde
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH=CHCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
145 °C/7 mmHg (lit.)
mp
55-60 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-12-10-6-4-9(5-7-10)3-2-8-11/h2-8H,1H3/b3-2+
InChI key
AXCXHFKZHDEKTP-NSCUHMNNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
140.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
60 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)