grade
purum
분석
≥99.0% (RT)
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: copper
mp
498 °C (lit.)
density
4.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Cu]Br
InChI
1S/2BrH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
QTMDXZNDVAMKGV-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.