추천 제품
Grade
ACS reagent
vapor pressure
1 mmHg ( 745 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
≥99.0% (AT)
형태
solid
불순물
≤0.001% total nitrogen (N)
손실
≤0.2% loss on drying, 150 °C
pH
6.0-9.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
681 °C (lit.)
solubility
water: soluble(lit.)
음이온 미량물
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
iodate (IO3-): ≤3 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
기타 정보
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
표적 기관
Thyroid
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3