주요 문서
60313
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
purum p.a., ≥97.0% (KT)
동의어(들):
Dipotassium hexacyanocobalt(II)-ferrate(II)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
K2[CoFe(CN)6]
CAS Number:
Molecular Weight:
349.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
grade
purum p.a.
분석
≥97.0% (KT)
입자 크기
30-60 mesh
SMILES string
[K+].[K+].N#C[Fe-](C#N)C#N.N#C[Co-](C#N)C#N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Compound used for the ion-exchange absorption of cesium ions
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P. Nielsen et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 42, 1451-1451 (1987)
W.E. Prout et al.
J. Inorg. Nucl. Chem., 27, 473-473 (1965)
J. Nagy et al.
Isotopenpraxis, 20, 101-101 (1984)