주요 문서
59805
Sigma-Aldrich
DL-Isoserine
≥97.0% (TLC)
동의어(들):
(±)-3-Amino-2-hydroxypropionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NCH2CH(OH)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
105.09
Beilstein:
1721413
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97.0% (TLC)
mp
235 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-1-2(5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
InChI key
BMYNFMYTOJXKLE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)