주요 문서
59603
Supelco
Terbutryn-(S-methyl-d3)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
N-tert-Butyl-N′-ethyl-6-methyl-d3-thio-1,3,5-triazine-2,4-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
77101502
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥98.5 atom % D
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
형식
neat
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)