주요 문서
55766
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-(3-Hydroxy-2-methylpropyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥90% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H24BrOP
CAS Number:
Molecular Weight:
415.30
Beilstein:
4732593
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
grade
technical
분석
≥90% (HPLC)
mp
176-178 °C
SMILES string
[Br-].C[C@@H](CO)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)