주요 문서
557595
Sigma-Aldrich
10-(2-Benzothiazolyl)-2,3,6,7-tetrahydro-1,1,7,7-tetramethyl-1H,5H,11H-(1)benzopyropyrano(6,7-8-I,j)quinolizin-11-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H26N2O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
430.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
mp
230-232 °C (lit.)
λmax
478 nm in chloroform
SMILES string
CC1(C)CCN2CCC(C)(C)c3c4OC(=O)C(=Cc4cc1c23)c5nc6ccccc6s5
애플리케이션
Green dopant for OLED applications
특징 및 장점
Fluorescent dye
This sterically hindered coumarine dopant is an excellent choice for a green dopant for use in passive-matrix OLEDs.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Chen, C.H.; Tang, C.W.
Applied Physics Letters, 79, 3712-3712 (2001)