주요 문서
55605
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxyphenylglycol hemipiperazinium salt
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
3-Methoxy-4-hydroxy-phenylglycol piperazine, MHPG piperazine, MOPEG, MOPEG piperazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12O4 · 0.5C4H10N2
CAS Number:
Molecular Weight:
227.26
Beilstein:
7360817
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
분석
≥98.0% (HPLC)
형태
solid
mp
115-119 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C1CNCCN1.COc2cc(ccc2O)C(O)CO.COc3cc(ccc3O)C(O)CO
InChI
1S/2C9H12O4.C4H10N2/c2*1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;1-2-6-4-3-5-1/h2*2-4,8,10-12H,5H2,1H3;5-6H,1-4H2
InChI key
KCECBJRHWSOTMR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Synthetic norepinephrine metabolite
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T K Keeton et al.
Science (New York, N.Y.), 211(4482), 586-588 (1981-02-06)
Antibodies that specifically bind the norepinephrine metabolite 3-methoxy-4-hydroxyphenylethyleneglycol (MOPEG) were produced in rabbits after injection of a derivative of MOPEG conjugated with bovine thyroglobulin. A sensitive radioimmunoassay was devised with this antiserum, in which as little as 0.5 nanogram of
J.W. Haas, ed.
MHPG, Basic Mechanisms and Psychopathology (1983)