주요 문서
55510
Sigma-Aldrich
N-Hydroxymaleimide
purum, ≥97.0% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
113.07
Beilstein:
1524594
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
grade
purum
분석
≥97.0% (HPLC)
mp
130-133 °C (dec.) (lit.)
130-133 °C
SMILES string
ON1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C4H3NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h1-2,8H
InChI key
BUXKULRFRATXSI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Reagent for the preparation of N-hydroxysuccinimid ester polymers via polymerizable active esters
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Y.A. Davidovitch et al.
Acta Chemica Scandinavica, B 33, 311-311 (1979)
M. Akiyama et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2122-2122 (1980)