Key Documents
552275
Sigma-Aldrich
Silver phthalocyanine
Dye content 75 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H16AgN8
CAS Number:
Molecular Weight:
620.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, 75%
mp
392 °C (dec.) (lit.)
λmax
327 nm in ethanol (2nd)
664 nm in chloronaphthalene
SMILES string
[Ag]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10
InChI
1S/C32H16N8.Ag/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
InChI key
NSZZKUIUEBXLNU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)