Key Documents
53699
Supelco
1-Hexen-3-ol
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2CH(OH)CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤1.0% water
refractive index
n20/D 1.424-1.432
n20/D 1.428 (lit.)
bp
134-135 °C (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
형식
neat
SMILES string
CCCC(O)C=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-5-6(7)4-2/h4,6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
BVOSSZSHBZQJOI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
95.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
35 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)