문서
51937
Supelco
N-Acetyl-3,5-dimethyl-4-benzoquinone imine
analytical standard
동의어(들):
N-(3,5-Dimethyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
177.20
Beilstein:
4982746
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (GC)
≥95.0% (elemental analysis)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C(C)=CC(C=C1C)=NC(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-6-4-9(11-8(3)12)5-7(2)10(6)13/h4-5H,1-3H3
InChI key
VUPORYDINWWWKZ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)