주요 문서
51700
Sigma-Aldrich
6,6,7,7,8,8,8-Heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedione
purum, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CF3CF2CF2COCH2COC(CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
296.18
Beilstein:
2056991
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
refractive index
n20/D 1.379 (lit.)
n20/D 1.380
bp
46-47 °C/5 mmHg (lit.)
density
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H11F7O2/c1-7(2,3)5(18)4-6(19)8(11,12)9(13,14)10(15,16)17/h4H2,1-3H3
InChI key
SQNZLBOJCWQLGQ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)