Grade
analytical standard
분석
≥98.0% (HPLC)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
neat
SMILES string
CC\C=N\N=C1/C(C(=O)C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-2-17-27-28-24-20-15-9-10-16-21(20)25(29)23(24)26(30)22(18-11-5-3-6-12-18)19-13-7-4-8-14-19/h3-17,22-23H,2H2,1H3/b27-17+,28-24-
InChI key
WYNULXLCEYYXEZ-YACXLVKKSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.